Learn More
Hafnium(IV) oxide, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hafnium(IV) oxide |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
Formula lineare | HfO2 |
Peso formulazione | 210.49 |
Percent Purity | 85% (Hf typical) |
Grado | Base per metalli in tracce |
Imballaggio | Glass bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hafnium(IV) oxide
Titolo del prodotto
Hafnium(IV) oxide, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals >