Learn More
Hafnium(IV) oxide, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr <0.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11313248
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Hafnium(IV) oxide is an intermediate. Hafnia is used in optical coatings, and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors and in advanced metal-oxide-semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12055-23-1
Formula molecolare HfO2
Molecular Weight (g/mol) 210.49
Numero MDL MFCD00003565
InChI Key WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name hafnium(4+) dioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium(IV) oxide
Punto di fusione 2774°C
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr <0.5%
Indice di Merck 14,4588
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 210.49
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Densità 9.68 g/mL