Learn More
Hafnium(IV) fluoride, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr 2-4%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11317858
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-52-9
Numero MDL MFCD00016127
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium(IV) fluoride
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr 2 to 4%
Numero UN UN3290
Informazioni di solubilità React with water.
Peso formulazione 254.48
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Moisture sensitive