Learn More
Hafnium(IV) chloride, 99.9% (metals basis), Zr<0.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15437025
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Hafnium(IV) chloride is used as a precursor for catalyst involved in the Ziegler-Natta polymerization of propylene. It is an effective Lewis acid for various applications in organic synthesis viz alkylation of ferrocene. Further, it increases the rate and control of 1,3-dipolar cycloadditions. It is also used to prepare hafnium dioxide and hafnium silicate, which is used as high-k-dielectrics in the production of integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13499-05-3
Formula molecolare Cl4Hf
Molecular Weight (g/mol) 320.29
Numero MDL MFCD00011034
InChI Key PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC Name tetrachlorohafnium
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium(IV) chloride
Punto di fusione 320° (sublimation)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in methanol and acetone.
Peso formulazione 320.3
Odore Irritating
Sensibilità Moisture sensitive