Learn More
Hafnium(IV) chloride, 98+% (metals basis excluding Zr), Zr <2.7%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15495985
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Hafnium chloride tetrahydrofuran complex is an efficient catalyst for the Diels-Alder cycloadditions, Ziegler-Natta polymerization of alkenes. It is used as control rods in nuclear reactors and in manufacture of light bulb filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13499-05-3
Formula molecolare Cl4Hf
Molecular Weight (g/mol) 320.29
Numero MDL MFCD00011034
InChI Key PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC Name tetrachlorohafnium
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium(IV) chloride
Punto di fusione 320° (sublimation)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio >98% (Metals basis excluding Zr)
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and acetone.
Peso formulazione 320.3
Odore Irritating
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hafnium(IV) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hafnium(IV) chloride