Learn More
Hafnium(IV) chloride, 98+% (metals basis excluding Zr), Zr <2.7%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11331888
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Hafnium chloride tetrahydrofuran complex is an efficient catalyst for the Diels-Alder cycloadditions, Ziegler-Natta polymerization of alkenes. It is used as control rods in nuclear reactors and in manufacture of light bulb filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13499-05-3
Formula molecolare Cl4Hf
Molecular Weight (g/mol) 320.29
Numero MDL MFCD00011034
InChI Key PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC Name tetrachlorohafnium
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium(IV) chloride
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio >98% (Metals basis excluding Zr)
Peso formulazione 320.3
Odore Irritating