Learn More
Hafnium dichloride oxide octahydrate, 98+% (metals basis excluding Zr), Zr <1.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11301888
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
For Synthesis of Hafnium (IV) Oxide
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14456-34-9
Formula molecolare Cl2H16HfO9
Molecular Weight (g/mol) 409.51
Numero MDL MFCD00150417
InChI Key FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC Name hafnium;dichloride;nonahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium dichloride oxide octahydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio >98% (Metals basis excluding Zr)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 409.52 (265.40 Anhydrous)
Odore Pungent
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.2