Learn More
Hafnium carbide, Gray powder, 99.5% (Metals basis excluding Zr), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11307417
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
It is used as an intermediate in chemical research, Pharmaceutical Intermediates,Organic Intermediates. Used in rocket nozzle, especially for re-entry space rocket nose cone.Due to its high hardness and melting point, HfC also widely use in hard alloy additives.Used in ceramic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12069-85-1
Formula molecolare CHf
Molecular Weight (g/mol) 190.50
Numero MDL MFCD00016126
InChI Key NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanidylidynehafniumylium
SMILES [C-]#[Hf+]
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium carbide
Punto di fusione 3890°C
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis excluding Zr)
Informazioni di solubilità it is insoluble in water.
Peso formulazione 190.54
Odore Odorless
Densità 12.2