Learn More
Hafnium boride, 99.5% (metals basis excluding Zr), Zr <2%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11365887
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Hafnium boride is used in wear resistant coatings. It is also employed as a nuclear reactor control rod. Furthermore, it is used in hypervelocity re-entry vehicles like ICBM heat shields or aerodynamic leading-edges. It is useful in the preparation of high temperature composites in conjunction with silicon carbide (SiC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12007-23-7
Formula molecolare B2Hf
Numero MDL MFCD00016125
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium boride
Punto di fusione 3250°C
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr <2%
Formula lineare HfB2
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 200.11
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Densità 10.5 g/mL