Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Safety Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) Combined Form Thermo-Hydrometers
Offers the additional convenience of an enclosed thermometer with a temperature scale of 0° to 150°F
103.00€ - 117.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC /MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.
Lunghezza (sistema metrico) 381 mm
Content And Storage Combined form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Da utilizzare con (applicazione) Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Accuracy Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Accuracy Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
16628972
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61821-0200
0.800 to 0.910 ±0.001 0.001 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16608972
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61821-0000
0.600 to 0.710 ±0.001 0.001 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16658972
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61821-0500
1.200 to 1.420 ±0.002 0.002 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16648972
Vedere i documenti
H-B Instrument™
08297-63
1.000 to 1.220 ±0.002 0.002
103.00€
Pezzo
16618972
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61821-0100
0.700 to 0.810 ±0.001 0.001 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16638972
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61821-0300
0.900 to 1.000 ±0.001 0.001 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16668972
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61821-0600
1.400 to 1.620 ±0.002 0.002 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16688972
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61821-0800
1.800 to 2.000 ±0.002 0.002 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16678972
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61821-0700
1.600 to 1.820 ±0.002 0.002 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Measure specific gravity/relative density (g/cm3) of a variety of liquids in various ranges from 0.600 to 2.000
  • Conform to the accuracy requirements for ASTM thermo-hydrometers
  • 381mm (15 in.) long
  • Lead-free ballast and glass
  • Temperature standardization: 15°C (60°F)
  • Thermometer contains mercury-free blue spirit organic liquid fill
  • Thermometer divisions: 2°
  • Individually serialized
Applications:
Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more.
Certifications:
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC /MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.
Storage:
Combined form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Note:
Enclosed thermometers should be used as a general reference only. For temperature critical applications, a calibrated standard thermometer is recommended.
Order Info
Should you require an individual Thermometer Calibration Report, factory calibrated thermometers or custom calibration services are available.
Specifica
Specifica
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC /MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.
381 mm
Combined form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more.