Learn More
H-B Instrument™ Idrometri combinati di precisione di sicurezza Durac™, API
Questi idrometri combinati, con pratico termometro incorporato, misurano la densità relativa (gravità specifica) di prodotti correlati all'olio e al petrolio in varie gamme, da -1 ° 101 ° API
111.00€ - 119.36€
Specifica
Quantità Confezioni singole
Tipo Termoidrometro combinato di sicurezza API
Accuracy ±0.1°
Incrementi Idrometro: Termometro da 0.1°: 2°
Certificazione/Conformità Riconducibile alle specifiche NIST
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
15458871
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61823-0300
Da 29 a 41° API
111.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
17817671
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61823-0400
39 to 51° API
115.70€
Pezzo
17897661
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61823-0100
9 to 21° API
118.32€
Pezzo
17807671
Vedere i documenti
H-B Instrument™
B61823-0200
19 to 31° API
119.36€
Descrizione
  • Conforme ai requisiti di precisione per i termoidrometri ASTM
  • 381mm (15 pollici) di lunghezza
  • Zavorra e vetro senza piombo
  • Standardizzazione temperatura: 20 °C
  • Termometro riempito con liquido organico senza mercurio e alcol blu
  • Graduazioni termometro: 2°
  • Numero di serie individuale
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Specifica
Specifica
Confezioni singole
±0.1°
Riconducibile alle specifiche NIST
Dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), tracciabile secondo gli standard NIST
Senza piombo
15 °C
Termoidrometro combinato di sicurezza API
Idrometro: Termometro da 0.1°: 2°
381 mm
Gli idrometri devono essere conservati in un luogo pulito, asciutto e sicuro e non devono essere sottoposti a temperature estreme
Per misurare la densità relativa (peso specifico) dei prodotti correlati all'olio e al petrolio