Learn More
SP Bel-Art™ H-B DURAC Thermocouple Thermometer Probes
H-B DURAC Thermocouple Thermometer Probe
159.00€ - 164.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 40 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) cavo | 101.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17214376
|
SP Bel-Art™
B60901-1200 |
-40°C to +750°C |
159.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17224376
|
SP Bel-Art™
B60901-1300 |
-200°C to +920°C |
164.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers or others that accept K or J type probes.
- For temperature measurement of liquids, semi-solids, or air/gasses
- Measure wide temperature ranges
- 15.24 cm (6”) stainless steel probe
- B60901-1300 perfect for use in dewars
Specifica
40 in. | |
101.5 cm |