Learn More
Alfa Aesar™ Guvacine hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 15463739
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
GABA uptake inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Guvacine hydrochloride
CAS 498-96-4
Colore White
Formula molecolare C6H9NO2
Numero MDL MFCD00055191
Quantità 100 mg
Indice di Merck 14,4584
Sinonimo guvacine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydronicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid, spectrum_001426, tocris-0234, specplus_000808, lopac-g-007, spectrum2_001474
InChI Key QTDZOWFRBNTPQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC(=C1)C(=O)O
IUPAC Name 1,2,3,6-tetrahydropyridine-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 127.143
PubChem CID 3532
ChEBI CHEBI:5576
Peso formulazione 163.6
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder