Learn More
Pacific Handy Cutter Guarded Spring Back Safety Cutter Left
The S4S is a safety knife with automatic blade retraction and additional protective guard. Therefore, it is very safe.
333.00€
Specifica
Product Type | Safety Cutter |
---|---|
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17729037
|
Pacific Handy Cutter
S4SL |
Red |
333.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17739037
|
Pacific Handy Cutter
S4SR |
Green |
333.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The protective guard also serves as a guide, e.g. when topping cartons.
- With robust integrated tape splitter and spare blade storage.
- Tool-free blade change.
- With practical eyelet for lanyard fastening or hanging.
- The green model is suitable for right-handed users.
- The red model is suitable for left-handed users.
Specifica
Safety Cutter | |
Reusable | |
Non-sterile |