Learn More
Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure grade, MP Biomedicals
96.80€ - 524.00€
Identificatori chimici
CAS | 50-01-1 |
---|---|
Formula molecolare | CH6ClN3 |
Molecular Weight (g/mol) | 95.53 |
Numero MDL | MFCD00013026 |
InChI Key | PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride |
PubChem CID | 5742 |
ChEBI | CHEBI:32735 |
IUPAC Name | guanidine;hydrochloride |
SMILES | C(=N)(N)N.Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11441682
|
MP Biomedicals
04820512 |
100 g |
96.80€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11461682
|
MP Biomedicals
04820540 |
1 kg |
524.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Guanidine Hydrochloride is a strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins
- This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies
- This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form
- Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary
- Guanidine HCl is used in the isolation of RNA to dissociate the nucleoprotein into its nucleic acid and protein moieties
- It is an inhibitor of RNase
- Highly concentrated (6 - 8 M) Guanidine HCl solutions are used to denature native globular proteins
- It apparently disrupts hydrogen bonds which hold the protein in its unique structure; however, there also is evidence suggesting that guanidine hydrocholoride may disrupt hydrophobic interactions by promoting the solubility of hydrophobic residues in aqueous solutions
Identificatori chimici
50-01-1 | |
95.53 | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
5742 | |
guanidine;hydrochloride |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
CHEBI:32735 | |
C(=N)(N)N.Cl |
Specifica
GUANIDINE HYDROCHLORIDE | |
180°C to 190°C | |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
Soluble in water (6 M - clear, colorless solution). | |
C(=N)(N)N.Cl | |
95.53 | |
CHEBI:32735 | |
≥99% | |
Crystalline Powder |
50-01-1 | |
White | |
CH5N3·HCl | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
guanidine;hydrochloride | |
5742 | |
95.53 | |
Ultra Pure |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at Room Temperature (15-30°C). Store Desiccated.
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: guanadine hydrochloride
Titolo del prodotto
Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure grade, MP Biomedicals