Learn More
Guaiacol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11944751
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
CAS: 90-05-1 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-05-1
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
InChI Key LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC Name 2-methoxyphenol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Guaiacol
Punto di fusione 27.0°C to 29.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 205.0°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare 2-(CH3O)C6H4OH
Indice di rifrazione 1.5430 to 1.5450
Quantità 5 kg
Beilstein 06,768
Indice di Merck 15,4589
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L (15°C). Other solubilities: miscible with glacial acetic acid, miscible with alcohol, chloroform and ether, slightly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guaiacol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.