Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate GSTrap™ 4B: 7 x 25 mm
Use for convenient, high capacity one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ 4B Prepacked Columns: 7 x 25mm are prepacked with Glutathione Sepharose™ 4B
86.00€ - 349.00€
Specifica
Volume letto 1 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.27 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Descrizione GSTrap 4B columns are prepacked Glutathione Sepharose 4B columns for convenient, high capacity one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins.
Portata <4 ml/min.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10208614
Vedere i documenti
Cytiva
28-4017-45
5 × 1 ml 90μ m
349.00€
pezzi 5
15107956
Vedere i documenti
Cytiva
29048609
1 mL 45 to 165 μm
86.00€
1mL
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Prepacked with Glutathione Sepharose™ 4B media, featuring a glutathione ligand coupled to 4% agarose
  • May be used with syringe, peristaltic pump or ¨A¨KTA design chromatography system
  • Purifies GST-tagged proteins from bacterial lysates and other glutathione S-transferases or glutathione-dependent proteins
  • Average particle size: 90μm
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
  • Binding capacity: >25mg horse liver GST/mL
  • pH stability working range: 4 to 13
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 × 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
Specifica
Specifica
1 ml
7 mm
<4 ml/min.
Da 4 a 13
Da 4° a 30 °C
GSTrap 4B columns are used for the purification of GST-tagged proteins from bacterial lysates and other glutathione S-tranferases or glutathione-dependent proteins. Mild elution conditions preserve protein antigenicity and function.
Glutatione
0.27 in.
GSTrap 4B columns are prepacked Glutathione Sepharose 4B columns for convenient, high capacity one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins.
Polipropilene
Agarosio altamente reticolato 4%
5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Colonna GSTrap 4B
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Gstrap 4B
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol