Learn More
GSDMD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene GSDMD
Concentrazione 0.22 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16850335
Vedere i documenti
Proteintech
20770-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16840335
Vedere i documenti
Proteintech
20770-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
FOXN3 is a member of the forkhead/winged helixtranscription factor family. Checkpoints are eukaryotic DNA damage-inducible cell cycle arrests at G1 and G2. Check point suppressor 1 suppresses multiple yeast checkpoint mutationsincluding mec1, rad9, rad53 and dun1 by activating aMEC1-independent checkpoint pathway. Alternative splicing isobserved at the locus, resulting in distinct isoforms.
Specifica
Specifica
GSDMD
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P57764
79792
GSDMD Fusion Protein Ag14757
Primary
-20°C
GSDMD
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DF5L, DFNA5L, FKSG10, gasdermin D, GSDMD, GSDMDC1
GSDMD
IgG
Antigen Affinity Chromatography