Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ground Joint Sleeve with Grip Collar
Sturdy design for permanent use, with grip collar and sealing rings for excellent tightness
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101745
Codice prodotto. 11542344
  • 82.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260 °C
  • With grip collar and sealing rings for excellent tightness
Specifica
Specifica
For ground joints NS 45/40
1
45/40
PTFE
-200 to +260 °C