Learn More
SymLine Controllo di livello continuo Accessori
Accessori per il controllo continuo del livello
Marca:  SymLine 107938
41.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10347769
  • 52.55€ / Pezzo
Everyday Lab Essentials
Usa il codice promozionale 24132 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Misurare i livelli di riempimento in modo continuo - Monitorare i contenitori non trasparenti in modo permanente - Nessun problema con l'unità di controllo continuo del livello!
Specifica
Specifica
Cavo di messa a terra, 1 x spina a banana, 1 x morsetto, L = 1,5 m
1 x spina a banana, 1 x morsetto
Cavo di messa a terra
1.5 m
Trasferire la carica elettrostatica