Learn More
SPEX™ SamplePrep Grinding Vial Accessory Packages
Contains everything necessary to run Small/Mid-size/Large grinding vials in the LargeFreezer/Mill™
1025.00€ - 1120.00€
Specifica
Product Type | Grinding Set |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Freezer/Mill Cryogenic Grinders |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13476148
|
SPEX™ SamplePrep
6870L |
Large |
1025.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15330502
|
SPEX™ SamplePrep
6870S |
Small |
1120.00€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Small Accessory Package
- Recommended when using small grinding vials in the Large Freezer/Mill
- Compatible with: 6751 Small grinding vial set, 6761 small poly-vial set, 6771 Small low-chrome grinding vial set
- Recommended when using mid-size grinding vials in the Large Freezer/Mill
- Compatible with: 6881 mid-size grinding vial set, 6883 mid-size low-chrome grinding vial set, 6885 mid-size poly-vial set
- Recommended when using large grinding vials in the Large Freezer/Mill
- Compatible with: 6801 Large grinding vial set, 6871 Large low-chrome grinding vial set
Specifica
Grinding Set | |
Freezer/Mill Cryogenic Grinders |