Learn More
Vitlab™ Becher di Griffin
Make your job easier and safer while handling a wide range of liquids with these beakers. VITLAB™ Griffin Beakers feature an easy to read, embossed scale.
Marca: Vitlab™ 61003
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Crystal clear transparent graduated beakers
- For autoclaving, models with raised graduations are recommended
- To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifica
Cristallino | |
250 ml | |
95 mm | |
Becher | |
Sì | |
Scala stampata in rosso |
77 mm | |
PMP (polimetilpentene) | |
Confezione da 12 | |
Sì | |
ISO 7056 | |
Griffin |