Learn More
Tenak™ Grid Dividers
Organize and retrieve samples stored in Cryoboxes into which Tenak™ Grid Dividers have been inserted. Boxes and grids hold tissue in a variety of sample storage tube sizes and diameters.
Marca: Tenak™ TE22702
78.37 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ultra-low temperature-resistant cardboard
- Water-repellent finish
- Temperature resistance to -80°C
Specifica
Cardboard | |
Divisori a griglia | |
75 mm Boxes | |
Confezione da 36 |
Square | |
Per scatole da 75 mm | |
12 x 12 celle con fiale di diam. est. <10,25 mm | |
40 mm |