Learn More
Tenak™ Grid Dividers
Organize and retrieve samples stored in Cryoboxes into which Tenak™ Grid Dividers have been inserted. Boxes and grids hold tissue in a variety of sample storage tube sizes and diameters.
Marca:  Tenak™ TE22733
85.97 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11581785
  • 88.15€ / pezzi 36
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ultra-low temperature-resistant cardboard
  • Water-repellent finish
  • Temperature resistance to -80°C
Specifica
Specifica
Cardboard
Divisori a griglia
100 and 130 mm Boxes
Confezione da 36
Square
Per scatole da 100 e 130 mm
10 x 10 celle con fiale di diam. est. <12,25 mm
65 mm