Learn More
Greiner Bio-One Serum Clot Activator Tubes
For routine clinical chemistry, immunohematology, serology or immunology testing
7.79€ - 21.60€
Specifica
Additivo Microscopic Silica Particles
Materiale Plastic
Tipo di chiusura Non-ridged Pull Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15412540
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
454204
4 mL Red with Black Ring 75 mm
7.79€
pezzi 50
15432560
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
456089
6 mL Red with Black Ring 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
For routine clinical chemistry, immunohematology, serology or immunology testing
  • Coated with micronized silica particles which activate clotting when tubes are gently inverted
  • Clear as glass with equal or better performance
  • Molded to be virtually unbreakable, providing a better level of safety than glass
  • Tubes have an 18-month shelf life from the date of manufacture
  • Pediatric tubes come with white rings for quick identification
  • Safety Twist Caps can be removed and replaced several times
  • Nonscrew caps can be removed and replaced as often as required
Specifica
Specifica
Microscopic Silica Particles
Plastic
Non-ridged Pull Cap