Learn More
Ansell™ Comfort G26G Nitrile Immersion Gloves
Excellent resistance to many solvents and oil based chemicals. Flexible and comfortable for an excellent dexterity. Superior raised grip pattern for safety handling.
Marca:  Ansell™ A340065
Codice prodotto. 13487606
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Very good abrasion resistance.
  • Allows contact up to 100°C.
  • Superior raised grip pattern for safety handlings.
  • Open cuff with textile edge binding allows ventilation to keep hand cool.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile
Immersion Gloves
Verde
Cotone
12 paia
Nitrile
6.5
Guanto con manichetta
COMFORT G26G
Excellent resistance to many solvents and oil based chemicals