Learn More
Tenak™ Green Cardboard Cryobox
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
Marca:  Tenak™ TE22503
Codice prodotto. 15280594
  • 104.00€ / pezzi 36
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of fibreboard/cardboard
  • Water-repellent for longer durability
  • Can be used with a large range of grid dividers
Specifica
Specifica
Green
Square
136 x 136 x 50 mm
Cardboard
Cryo Box