Learn More
Graphite tape, square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94in) wide, 99.9%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11371188
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00144065
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite tape
Nota nome Square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94 in.) wide
Quantità 100 cm
Percent Purity 99.9%