Learn More
Graphite rod, 6.15mm (0.242in) dia x 102mm (4in) long, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15493725
Click to view available options
Quantità:
50 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Graphite rod is basically used for casting and polishing purposes, moulding & Carbon addition in steel industries. It is also used for smooth casting iron, copper base alloys and aluminum base alloy. It is mostly used for evaporating carbon onto specimens being prepared for either x-ray microanalysis (EDS or WDS) or transmission electron microscopy (TEM).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite rod
Nota nome 6.15mm (0.242 in.) dia. x 102mm (4 in.) long
Note sul grado di purezza AGKSP grade, ultra 'F' purity
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00144065
Quantità 50 Pc.
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.9995%