Learn More
Graphite powder, synthetic, -20+100 mesh, 99% C, 0.2% max Ash, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Graphite powder is basically used for casting, polishing purposes and molding. It is also used in pigments, anodes arc-lamp carbons, coating cathode ray tubes and moderator in nuclear piles. It is used in the preparation of single sheet graphene nanoflakes and graphite based magneto rheological elastomers. It is also employed as a free standing film like cantilever sensor in piezoelectric device and additionally used as a catalyst for wet peroxide oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Graphite powder |
Nota nome | Synthetic |
Colore | Black |
Dimensioni maglia | −20+100 Mesh |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Quantità | 250 g |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Percent Purity | 99.9% |
Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Graphite powder, synthetic
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Graphite