Learn More
Graphite powder, natural, briquetting grade, -200 mesh, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7051220
Click to view available options
Quantità:
28 g
113 g
227 g
454 g
Dimensione della confezione:
113g
227g
28g
454g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Graphite Powder is basically used for casting and polishing purposes, moulding & Carbon addition in steel industries. It is also used for smooth casting iron, copper base alloys and aluminum base alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-42-5
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite powder
Nota nome Natural
Colore Black
Dimensioni maglia −200 Mesh
Note sul grado di purezza UCP-1 grade, ultra 'F' purity
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 28 g
Numero UN UN1325
Percent Purity 99.9995%
Grado Briquetting
Forma fisica Powder