Learn More
Graphite plate, pyrolytic, 1.27x9.98x9.98mm (0.05x0.393x.393in), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7050979
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Solid Plate for SEM calibration
Graphite plate is used for fuel cells, electrolysis, electroplating, and other various mechanical applications where friction, heat, or electrical properties are factors. It is also used as a solid plate for SEM calibration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite plate, pyrolytic
Nota nome 1.27x9.98x9.98mm (0.05x0.393x.393 in.)
Numero MDL MFCD00144065
Quantità 1 Pc.
Informazioni di solubilità Insoluble in water.