Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graphite Gas Analysis Crucible; Ht (mm), 24.5; ID (mm), 10.0; OD (mm), 12.7; Tip Dia (mm), 6.80
83.80€ - 141.71€
Specifica
Materiale | Graphite |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For Gas analysis |
Product Type | Graphite Crucible |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15473705
|
Thermo Scientific Chemicals
039809.KN |
12.6mm | 24.2mm | N/A | |||||
15411577
|
Thermo Scientific Chemicals
039811.KN |
12.7mm | 24.5mm |
141.71€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Graphite | |
For Gas analysis | |
Graphite Crucible |