Learn More
Graphite foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
100.50€ - 340.70€
Identificatori chimici
CAS | 7782-42-5 |
---|---|
Formula molecolare | C |
Molecular Weight (g/mol) | 12.01 |
Numero MDL | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 |
InChI Key | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
PubChem CID | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
IUPAC Name | carbon |
SMILES | [C] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11380228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042953.VA |
15 x 15 cm |
100.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11370228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042953.CG |
15 x 60 cm |
139.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11390228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042953.VU |
15 x 250 cm |
340.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7782-42-5 | |
12.01 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
carbon |
C | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
Specifica
Graphite | |
99.8%, metal basis | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
carbon | |
5462310 | |
Foil |
7782-42-5 | |
C | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
[C] | |
12.01 | |
CHEBI:27594 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MD9659600
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures