Learn More
Grant Instruments™ Grant Plastic Bath Tank
Withstands temperatures up to 99°C.
Marca:  Grant Instruments™ P12
Codice prodotto. 11486437
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Withstands temperatures up to 99°C.
  • Can be combined for use with any Grant digital thermostat or heated circulating bath
  • Plastic construction
  • 85/140mm min/max liquid depth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
12 L
99°C to 99°C
415 x 350 x 380 mm