Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.
61.45€ - 154.00€
Specifica
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated
Certificazione/Conformità FDA
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
17962052
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-25
25 mL Non-sterile
61.45€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
17982052
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-25S
25 mL Sterile
119.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
17922062
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-50
50 mL Non-sterile
62.95€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
17912062
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-50S
50 mL Sterile
122.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
17932052
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-100
100 mL Non-sterile
65.50€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
17972052
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-100S
100 mL Sterile
130.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
17902062
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-250
250 mL Non-sterile
99.00€
pezzi 40
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17992052
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-250S
250 mL Sterile
154.00€
pezzi 40
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
17992112
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-2000
2 L Non-sterile
61.55€
pezzi 15
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17869965
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8008P-2000S
2 L Sterile
122.00€
pezzi 15
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
  • Available sterile and non-sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
Specifica
Specifica
Polypropylene
Single-use
FDA
Low Form
Autoclavable
Molded Scale