Learn More
Kartell™ Misure coniche graduate
Manufactured from polypropylene for durability and good chemical resistance. Kartell™ Graduated Conical Measures provide a reliable solution for measuring and dispensing liquids.
8.70€ - 18.35€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
Quantità | 1 ciascuno |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 120°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12097012
|
Kartell™
0042400 |
500 ml |
8.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12007022
|
Kartell™
0042500 |
1000 ml |
18.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Conical shape with integral notch facilitates accurate measurements and easy pours
- Wide base creates stability
- Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
- Polypropylene construction withstands temperatures up to 120°C
Specifica
Trasparente | |
Suitable for Foodstuff | |
120°C | |
Sì |
PTFE (polipropilene) | |
1 ciascuno | |
Becher | |
Sì |