Learn More
Fisherbrand™ Carta Joseph super assorbente di grado 608
Fisherbrand™ Grade 608 Joseph Paper is very absorbent and no fluffy.
Marca:  Fisherbrand™ 0608F00001
Codice prodotto. 11718722
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Thin paper 25g/m2
  • very absorbent and no fluffy
Applications:
  • Cleaning and drying of, glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals
  • Specifica
    Specifica
    500 mm
    500 x 350 mm
    Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, beute, piastre per microscopia, bottiglie per laboratori e ospedali
    608
    350 mm
    Foglio
    800 conf.