Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 393 Quantitative Papers, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 393 Quantitative Papers, Discs are suitable for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration.
12.80€ - 36.90€
Specifica
Peso base | 100 g/m2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | 100% Cotton Linters (<98% alpha-cellulose; ash-free) |
Particle Retention | 1 μm |
Velocità di filtraggio | 300 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15942880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-025 |
25 mm |
12.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15952880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-047 |
47 mm |
12.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15962880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-100 |
100 mm |
36.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made of 100% cotton linters with an alpha-cellulose content of < 98%
- Acid-washed to make the papers ashless and achieve high purity (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
- Wet-strengthened
- Color-coded box for easy selection
- Very fine pore, very dense, very slow filtering
Specifica
100 g/m2 | |
100% Cotton Linters (<98% alpha-cellulose; ash-free) | |
300 sec. | |
100/Pk. |
Disc | |
1 μm | |
393 | |
0.17 mm |