Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 292 Qualitative Papers, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 292 Qualitative Papers, Discs are especially suitable for qualitative analyses that require a low ash content.
11.80€ - 15.30€
Specifica
Peso base | 87 g/m2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cotton Linters (Low-nitrogen and Nitrates; <0.06% Ash) |
Particle Retention | 5 to 8 μm |
Velocità di filtraggio | 45 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15982880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-015 |
15 mm |
15.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15992880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-020 |
20 mm |
15.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15922890
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-050 |
50 mm |
11.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15932890
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-060 |
60 mm |
11.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15942890
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-085 |
85 mm |
12.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
- No additives, such as wet-strengthening agents
Specifica
87 g/m2 | |
Cotton Linters (Low-nitrogen and Nitrates; <0.06% Ash) | |
45 sec. | |
100/Pk. |
Disc | |
5 to 8 μm | |
292 | |
0.18 m |