Learn More
Corning™ Contenitori lisci in polipropilene sterili Gosselin™ con tappi in polietilene rossi
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
Marca: Corning™ TP53-003
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Injection molded polypropylene
- Leakproof polyethylene screw cap
- Assured Sterile 10-3
Specifica
180 mL | |
Clear | |
Sterile | |
102 mm | |
52 mm |
6.08 once | |
Polipropilene trasparente | |
Rosso | |
Polietilene | |
Tappo a vite a tenuta ermetica |