Learn More
Corning™ Round-Bottom Petri Dish
Optimized for automation
236.88CHF - 239.26CHF
Specifica
Con griglia | Gridded |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Forma | Round |
Sterilità | Sterile |
Tipo | Cell Culture Petri Dish |
Codice del prodotto | Marca | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12354069
![]() ![]() |
Corning™
BB60-01 |
No |
239.26CHF
pezzi 720 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12374069
![]() |
Corning™
BB64-02 |
Yes |
236.88CHF
pezzi 720 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- 65 x 14.5 mm (D x H)
- 0/3/4 vents
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Grip lid
- Molded grid 10x10 mm
Specifica
Gridded | |
Round | |
Cell Culture Petri Dish | |
720/Cs. | |
14.5 mm |
Polistirene | |
Sterile | |
1 | |
20/Pk. | |
65 mm |