Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate con imboccatura ampia da 1 l in HDPE naturale Gosselin™
GREENER_CHOICE
Eccellenti per la conservazione di liquidi e solidi in laboratorio. I flaconi quadrati con graduazione in HDPE Gosselin™ da 1 l sono forniti con chiusura singola o doppia oppure con tappo a vite e inserto.
116.44€ - 174.11€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 l
Colore Naturale
Dimensioni (L x P x A) 95 x 76 x 185mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Materiale HDPE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Materiale chiusura Certificazione/Conformità Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Materiale chiusura Certificazione/Conformità Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11728643
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Gosselin™
LC1000-01
Doppio HDPE CE, IVD, CE N°1935/2004 Rosso
148.71€
pezzi 90
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11718653
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gosselin™
LC1000-02
Doppio HDPE CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 Rosso
174.11€
pezzi 90
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11709592
View Documents
Gosselin™
LC1000-03
Double HDPE ° Blu
152.34€
pezzi 90
Spedizione stimata: 24-07-2025
Add to basket
11728653
View Documents Promotion Details
Gosselin™
LC1000-05
Double HDPE ° Bianco
137.83€
pezzi 90
In stock
Edge
Add to basket
11751756
View Documents Promotion Details
Gosselin™
LC1000-06
Singolo LDPE ° Rosso
169.75€
pezzi 90
In stock
Edge
Add to basket
11738653
View Documents Promotion Details
Gosselin™
LC1000-04
Singolo LDPE ° Rosso
141.46€
pezzi 90
In stock
Edge
Add to basket
11758653
View Documents Promotion Details
Gosselin™
LC1000-08
Single LDPE ° Blu
148.71€
pezzi 90
Spedizione stimata: 24-07-2025
Add to basket
11875953
View Documents
Gosselin™
LC1000-20
Single LDPE ° Blu Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12892869
View Documents Promotion Details
Gosselin™
LC1000-09
Single LDPE ° Bianco
148.71€
pezzi 90
Spedizione stimata: 31-07-2025
Add to basket
11748653
View Documents Promotion Details
Gosselin™
LC1000-07
Con batuffolo HDPE ° Rosso
145.09€
pezzi 90
In stock
Edge
Add to basket
11768653
GREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Gosselin™
LC1000-13
Con batuffolo HDPE ° Rosso
170.49€
pezzi 90
In stock
Edge
Add to basket
11749535
View Documents
Gosselin™
LC1000-16
Wad HDPE ° Bianco
151.45€
pezzi 90
Spedizione stimata: 31-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Monouso
  • in HDPE
  • Di forma quadrata
  • Possibilità di tre tipi di tappo:
    • Tappo rosso, a chiusura singola, con filettatura profonda
    • Chiusura doppia: sigillo in polietilene e tappo a vite rosso
    • Tappo a vite ermetico, rosso, con sigillo in tresylene (solo formati da 100 ml a 1,000 ml)
  • I flaconi sono forniti con tappo montato e confezionati in scatole
  • Disponibilità di flaconi asettici o sterilizzati per irradiazione con certificato di sterilizzazione prelevabile dalla confezione
  • I flaconi da 2,500 ml sono dotati di tappi bianchi
  • Da utilizzare solo a scopo di ricerca, salvo diversa indicazione
Specifications
Specifications
1 l
95 x 76 x 185mm
HDPE
90/Carton
Pozzetti quadrati
Naturale
58 mm
95 mm
76 mm
Larga
185 mm