Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale Gosselin™
Click to view available options
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Diametro (sistema metrico) interno collo:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 77
Descrizione
- Break resistant
- With molded graduations
- With either a screw cap with shaped seal or hinged cap with inner lip and safety ring
- Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1 l |
Colore | Traslucido |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
Include | Tappo a vite in polipropilene rosso con guarnizione sagomata |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 82 mm |
Quantità | 77/cartone |
Sterilità | Sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 82 mm |
Colore chiusura | Rosso |