Learn More
Gosselin™ Square HDPE Graduated 250 mL Bottles
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Single Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
°
CE, IVD, CE N°1935/2004
CE, IVD, EC N°1935/2004
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Descrizione
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Aseptic or sterile by irradiation
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Colore | Natural |
Descrizione | Pozzetti quadrati |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 57mm |
Larghezza (sistema metrico) | 57mm |
Colore chiusura | Blu |
Certificazione/Conformità | ° |
Closure Included | Sì |