Learn More
Bottiglie tonde in HDPE naturale da 500 ml Gosselin™
In HDPE. I flaconi tondi in HDPE naturale Gosselin™ da 500 ml sono disponibili con chiusura singola, chiusura doppia o tappo ermetico.
Marca: Gosselin LR500-04
152.96 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Single use, HDPE, round and square bottles from 50mL to 2,500mL
- Available with a choice of three different caps: Single closure, red, deep thread screw cap Double closure: polyethylene seal and red screw cap Leak proof screw cap, red, with a tresylene seal (100mL to 1,000mL sizes only)
- Bottles are screw cap assembled and set in cases
- Available aseptic or sterile by irradiation with peel away sterilitiy certificate
- 2,500mL bottles have white caps
- For research use only, unless otherwise indicated
Specifica
500 ml | |
HDPE | |
140/conf. | |
80 mm | |
CE N°1935/2004 | |
Rotondo | |
Tresylene | |
Tappo a vite con batuffolo |
Incolore | |
80mm | |
Sterile | |
Rosso | |
Sì | |
136 mm | |
58 mm |