Learn More
Masterflex™ Gore™ STA-PURE™ PFL-Series L/S™ Pump Tubing
High-performance pump tubing for challenging applications
1395.00€ - 1595.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | European Pharmacopoeia; USP; Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals) |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | STA-PURE Series PFL |
Overall Length (English) | 1 ft. |
Overall Length (Metric) | 0.35 m |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15929885
|
Masterflex™
96242-14 |
14 | 130 mL/min |
1395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15929076
|
Masterflex™
96242-18 |
18 | 2300 mL/min |
1595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15848672
|
Masterflex™
96242-16 |
16 | 480 mL/min. |
1450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Chemical and pharmaceutical applications
- Enhanced chemical resistance, including aggressive organic solvents, spallation-free, low gas permeability, opaque white
- Ideal choice for high purity or long-running, critical pharmaceutical and biopharmaceutical processing applications.
- The patented composite (perfluoroelastomer) and ePTFE (polytetrafluoroethylene), results in a tube that offers high flex durability for greater resistance to rupture—even at applications up to 60 psig.
- Long-term pump testing proves that Gore™ STA-PURE™ PFL-Series Pump Tubing lasts hundreds of hours with consistent and repeatable flow rates resulting in one saving time and reducing maintenance by having fewer tubing changes.
- If one is looking for a flow stable / process stable tubing that withstands CIP (clean-in-place) or SIP (steam-in-place) cleaning—look no further than this tubing!
- Recommended for use in L/S™ and I/P™ standard and Easy-Load™ pump heads, and L/S™Easy-Load™ II pump heads.
Specifica
European Pharmacopoeia; USP; Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals) | |
STA-PURE Series PFL | |
0.35 m | |
° | |
60 psi, 4.1 bar | |
Pump Tubing |
Autoclavable | |
1 ft. | |
L/S Pump Series | |
Autoclave, SIP | |
150°C |