Learn More
Gold Zinc slugs, 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043469.KJ
674.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15443895
  • 677.37€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gold Zinc slugs
Au:Zn; 95:5 wt%
MFCD02092916
99.99%
Slug
3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
(metals basis)
5 Pc.
≈0.47g/slug