Learn More
Gold wire, 14kt, yellow, 1.63mm (0.064 in.) dia., Au 58.3% min, Thermo Scientific Chemicals
476.37€ - 943.70€
Specifica
Materiale o nome chimico | Gold wire (14kt) |
---|---|
Colore | Yellow |
Nota nome | 1.63mm (0.064 in.) dia. |
Numero MDL | MFCD00003436 |
Informazioni di solubilità | Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11333898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040329.BS |
10 cm |
476.37€
10cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11353898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040329.BU |
25 cm |
943.70€
25cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11343898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040329.BW |
50 cm | N/A | ||||||
Descrizione
Gold wire is used in jewelry and as a plated coating on a wide variety of electrical and mechanical components. It is also acts as a heat reflecting coating for glass as well as a decorative medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Gold wire (14kt) | |
1.63mm (0.064 in.) dia. | |
Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water. | |
≈28g/m |
Yellow | |
MFCD00003436 | |
% Concentration Cu>Zn>Ag, Au ≤58.3% | |
Wire |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures