Learn More
Gold wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx.0.95g/m
111.00€ - 1345.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formula molecolare | Au |
Molecular Weight (g/mol) | 196.97 |
Numero MDL | MFCD00003436 |
InChI Key | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
IUPAC Name | gold |
SMILES | [Au] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11357038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014724.BU |
25 cm |
111.00€
25cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11337038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014724.BY |
100 cm |
310.00€
100cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11347038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014724.CC |
500 cm |
1345.00€
500cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Specifica
Gold | |
7440-57-5 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
gold | |
23985 | |
Odorless |
Golden | |
Gold colored wire | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Wire |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures